Tlačiť
Hľadali ste: Kličky a jehly inokulační
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní Jednorázové, plastové inokulační jehly.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní Kličky zajišťují trvale vlhké prostředí a kompletní přenos kultury. Dostupné jako pevné nebo flexibilní. Kličky mají hladké okraje, kter...
Katalógové číslo: (612-2496)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní. Kalibrované jednorázové inokulační kličky, které jsou vyrobeny z flexibilního nebo pevného plastu pro použití v různých aplikacích a pož...
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (612-9360)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, sterilní.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Dodávateľ: COPAN
Opis: A range of nickel-chrome metal wire loops attached to lightweight insulated aluminium handles. Combo-loops are non calibrated and available in a range...
Dodávateľ: COPAN
Opis: Inoculating loop, 10 µl, Sterile
Dodávateľ: COPAN
Opis: These nickel-chrome metal wire loops are available non calibrated in a range of sizes with internal diameters (Ø) of 2, 3, 4 or 5 mm, or calibrated, 1...
Dodávateľ: RSG
Opis: These NiCr 8020 loops are available in a range of sizes and lengths with internal diameter of 1,5, 2,5 or 4 mm. They are heat resistant and can be fla...
Dodávateľ: 3M FOOD SAFETY
Opis: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Dodávateľ: ANICRIN S.R.L.
Opis: Inoculating Needles, Modrá, -
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Dodávateľ: BRAND
Opis: PS, sterilizované gama zářením, jednorázové. Pro očkování živných médií. K dispozici s kličkou na jednom konci a jehlou na druhém nebo kličkami na obo...
Dodávateľ: SIMPORT SCIENTIFIC INC
Opis: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Dodávateľ: Corning
Opis: These polystyrene inoculating loops are highly ergonomic and are color coded for easy identification.
Katalógové číslo: (KART2650)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: High impact PS, sterile.
Merná jednotka: 1 * 2.000 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom