Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (10)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Buckets, Metal
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/90/18709690.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   Stainless steel 18/10.
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   Lid, Ø 270 mm, Pre: Jug, 15 l capacity
Dodávateľ:  RSG
Popis:   Stainless steel, rust-proof, polished finish.
Dodávateľ:  RSG
Popis:   Lid for bucket, Stainless steel
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   Buckets, stainless steel 18/10.
Dodávateľ:  Texwipe
Popis:   Stainless steel, Type 304.
číslo v katalógu: (USBE4500)
Dodávateľ:  USBECK Laborgeräte
Popis:   Stainless steel.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  COLDSTREAM ENGENEERING
Popis:   Stainless steel, 304 grade.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 9
  1  2  Ďalej