Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (33)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Ice Pans
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Polyurethane foam.
číslo v katalógu: (BCISBCS-115-25PL)
Dodávateľ:  BIOCISION, LLC
Popis:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
UOM:  1 * 1 items
Nevyrába sa
Dodávateľ:  Corning Life Science
Popis:   Ethylene vinyl acetate (EVA) foam
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Ice pan, Maxi, with lid, Magic Touch™, Urethane, Kapacita: 9 l, Farba: Red, Š × H × V: 420×303×217 mm
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   These pans are ideal for ice and water baths as well as general organization and transport of samples.
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Coloured expanded polymer
Dodávateľ:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
číslo v katalógu: (478-1255)
Dodávateľ:  NEOLAB
Popis:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8