Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (47)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Joint Sleeves
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/91/18709591.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PTFE, with grip.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PTFE, 0,05 mm thick.
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   PTFE.
Dodávateľ:  COWIE
Popis:   Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Dodávateľ:  COWIE
Popis:   Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
číslo v katalógu: (BOHLH981-14)
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Ground joint reducing set, PTFE, consisting of reducing rings graduated for bridging different cone and socket sizes.
UOM:  1 * 1 SET
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Spherical ground joint sleeves, made of PTFE, with gripping rings and sealing rings on the outside; seal suitable for high vacuums. Robust design for ...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 22
  1  2  3  Ďalej 