Tlačiť
Hľadali ste: Podnosy/misky laboratorní
86  results were found
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Dividers only for wide vials
Katalógové číslo: (216-1492)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Plastový modrý tác/podnos s bílou vložkou.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PS, white.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Made of stainless steel 18/10 with flat bottom.
Dodávateľ: MULTIROIR-CONTROLEC
Opis: PS.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Made of stainless steel with round bottom.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Tray made of stainless steel with two handles.
Katalógové číslo: (BELAF189830000)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Tray made of white epoxy-coated steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL25.
Dodávateľ: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: Simplify sample storage with these color-coded caps and inserts.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Dishes, Aluminium, flat bottom, straight sides.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Made of stainless steel with flat bottom.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Complete laboratory tray set consists of plastic tray, Plexiglas® stand and 5 wide neck amber glass bottles (30 ml).
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom