Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Drawer Organisation Trays
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/48/18945148.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (631-0727)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PS.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Spectrum Laboratories
Popis:   Polystyrene.
Dodávateľ:  Brand
Popis:   PVC, white.
číslo v katalógu: (NALG5832-0001)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   Acrylic, clear.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Drawer organiser, made of white polystyrene.
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Cabinet made of PP and holds PS racks.
číslo v katalógu: (WALD81012711)
Dodávateľ:  WALDNER LABOREINRICHTUNG
Popis:   Drawer trays for fully equipping drawers and for underbench units with a depth of 1200 mm.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  SEMADENI
Popis:   Made of PS, grey.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 8