Tlačiť
Hľadali ste: Butyrometry
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Teichert`s method.
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Borosilicate glass.
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: For drinking vat milk, frosted rear scale wall, error tolerance 0,025%.
Katalógové číslo: (614-0097)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Sichler`s method, with rounded scale.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Roeder´s weighing method.
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Koehler´s measuring method.
Predaj
Katalógové číslo: (614-0134)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Weighing method.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Roeder´s weighing method.
Katalógové číslo: (614-0135)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Roeder´s weighing method.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (614-0136)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: For determining free fat content in milk and cream.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (614-0100)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Siegfeld´s method.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Kehe`s method.
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Measuring method, for ice cream.
Katalógové číslo: (614-0132)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Roeder´s weighing method.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Katalógové číslo: (614-0119)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: According to Schulz-Kley´s weighing method with closed bulb.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: KAVALIER
Opis: Podle Roederovy metody.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom