Tlačiť
Hľadali ste: Láhve skleněné
170  results were found
SearchResultCount:"170"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo 3,3 podle ISO 4796.
Dodávateľ: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Sklo, čiré nebo hnědé.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3.3, čiré nebo hnědé se šroubovacím uzávěrem a kroužkem pro vylévání.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Hnědé borosilikátové sklo třídy 3.3 se šroubovacím PP uzávěrem a kroužkem pro vylévání.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo 3.3 s PP šroubovacím uzávěrem a vylévacím kroužkem.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vyrobeno z jantarového borosilikátového skla 3,3 s průhledným plastovým povlakem s dlouhou životností. Povlak chrání láhev před poškrábáním, třískami ...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage of powders or liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal st...
New Product
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilicate 3.3 glass, without screw cap and pouring ring.
Dodávateľ: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Čiré nebo hnědé sklo s šroubovacím uzávěrem a PTFE vložkou.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made from clear borosilicate 3.3 glass, with transparent, long life plastic coating. The coating protects the bottle from scratches, splinters and lea...
Katalógové číslo: (548-1980)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: These round bottom bottles are made up of first class hydrolytic grade.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (331-0183)
Dodávateľ: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Sklo, čiré nebo hnědé, s bílým šroubovacím uzávěrem.
Merná jednotka: 1 * 532 items
New Product
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Láhev s širokým hrdlem, vyrobená z čirého borosilikátového skla DURAN® 3.3, se závitem GLS 80® má tři vertikální vlisy na vnitřní ploše,tím je narušen...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Láhve DURAN® PURE čiré nebo hnědé, s GL závitem a prachovým krytem. DURAN® PURE je sortiment primárních obalových produktů určených pro specifické pož...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 170
no targeter for Bottom