Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (8)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Metal Bottles
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/17/18989517.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   Laboratory bottle, without screw cap, Stainless steel, Kapacita: 1500 ml
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   Shipping bottle, with stainless steel screw cap and PTFE sealing disc, Stainless steel, Kapacita: 1500 ml
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  TOURNAIRE-EMBALLAGE
Popis:   Bottle, with thread, without screw cap , Aluminium, Kapacita: 50 ml
Dodávateľ:  TOURNAIRE-EMBALLAGE
Popis:   Pure aluminium (99,5%).
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Pure aluminium (material AL 99.5).
Dodávateľ:  BÜRKLE
Popis:   Pure aluminium (material AL 99.5).
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 6  z 6