Tlačiť
Hľadali ste: Násypky
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Borosilikátové sklo třída 3.3
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, průsvitný.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: 60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquid...
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Powder funnels, made of borosilicate glass with outlet pipe of PTFE, connection with GL screw caps of PPS or ground joint.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Soda-Kalkglas.
Katalógové číslo: (221-1533)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PP, translucent.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: These single use powder funnels made from chemically resistant, food grade HDPE are ideal for use with powders, creams and liquids.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: NALGE
Opis: PPCO, translucent.
Katalógové číslo: (SAMP9111H-200S)
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: The SteriWare Ultra range is the premium range from Sampling Systems. These powder funnels are double bagged and are made from high quality USP class ...
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: These powder funnels are made from hygienic 316 stainless steel.
Katalógové číslo: (SAMPM1051B-200)
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: X-ray and metal detectable powder funnels are ideal for both laboratory and production work. The bright blue colour makes the bottles easy to spot if ...
Merná jednotka: 1 * 4 items
Dodávateľ: BRAND
Opis: PP, průsvitné.
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilikátové sklo 3,3.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP, translucent.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom