Tlačiť
Hľadali ste: Nálevky sudové
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Thick, double-wall polyethylene construction resists UV rays, corrosion and most chemicals.
Katalógové číslo: (119-0389)
Dodávateľ: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Opis: Spill control funnel is an eco-friendly, cost-effective way to collect liquids and keep drum tops clean.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (NEWPDRM1125-RD-NPT)
Dodávateľ: NEW PIG
Opis: Patented Burpless® designs deliver no-splash filling and one-handed access for easy regulatory compliance.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VITLAB
Opis: PP or HDPE, translucent.
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: These large transparent funnels, made of PP, are suitable for filling large amounts of liquid.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Made of PP, translucent.
Katalógové číslo: (221-1153)
Dodávateľ: SEMADENI
Opis: Funnels, made of PP, for filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MSG (ASECOS)
Opis: Drum funnel, PE, without sieve, with Ø 580 mm, and filling capacity 5 l
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom