Ammonia solution 32%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hydroxid amonný
, Vodný roztok amonia
, Amoniak
153312KEA
26.87
EUR
153312K
Ammonia solution 32%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Hydroxid amonný
Vzorec:
NH₃ Mw: 35,05 g/mol Teplota varu: 32…37,7 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –60…–57,5 °C Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00066650 Číslo CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 OSN: 2672 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Netěkavá rezidua (NVR) | Max. 20 ppm |
Fe (železo) | Max. 0,2 ppm |
Pb (olovo) | Max. 0,05 ppm |
Transmitance (215 nm) (1 mol/l) | Min. 10 % |
Transmitance (254 nm) (1 mol/l) | Min. 97 % |