Tlačiť
Ammonia solution 32%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydroxid amonnýVodný roztok amoniaAmoniak
153312KEA 26.87 EUR
153312K
Ammonia solution 32%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Mw: 35,05 g/mol
Teplota varu: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –60…–57,5 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066650
Číslo CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
OSN: 2672
ADR: 8,III
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Netěkavá rezidua (NVR) Max. 20 ppm
Fe (železo) Max. 0,2 ppm
Pb (olovo) Max. 0,05 ppm
Transmitance (215 nm) (1 mol/l) Min. 10 %
Transmitance (254 nm) (1 mol/l) Min. 97 %
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022