Tlačiť
Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1) suitable for use in the testing of petroleum products by astm methods
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
30694HCEA 0 EUR
30694HC 306946X
Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1) suitable for use in the testing of petroleum products by astm methods
Stoddardovo rozpúšťadlo (ASTM D235 Typ 1)
White spirit (BSS 245) Type A 1976
Teplota varu: 135…220 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C (ot. pohárek)
OSN: 1300
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Density (15/4) 0.770 - 0.790