Tlačiť
Formalin neutral sodium salt, Gurr™ histological fixative, buffered pH 7,0 (25 °C)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
351638KEA 293.68 EUR
351638K
Formalin neutral sodium salt, Gurr™ histological fixative, buffered pH 7,0 (25 °C)
Formalin neutral sodium salt
Vzorec: CH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
pH (25°C) 6.9 - 7.1