Tlačiť
parafín wax, Teplota tuhnutí: 55 - 58 °C, in pastille form, Gurr™
Dodávateľ: VWR Chemicals
361077EEA 183.44 EUR
361077E
parafín wax, Teplota tuhnutí: 55 - 58 °C, in pastille form, Gurr™
Parafín
Hustota: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 8002-74-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (65 °C) Passes test
Congealing range 55 - 58 °C
Cutting/ ribboning Passes test