Tlačiť
Formal saline, Gurr™ histological fixative
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
361367LEA 113.64 EUR
361367L 361368M
Formal saline, Gurr™ histological fixative
Formal saline
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Vzorec: CH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
OSN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
pH (25°C) 3.50 - 4.50