Tlačiť
Dithizon ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
23570.106EA 28.72 EUR
23570.106
Dithizon ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dithizon
Vzorec: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Mw: 256,33 g/mol
Teplota varu: 406 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 168 °C
Číslo MDL: MFCD00003025
Číslo CAS: 60-10-6
EINECS: 200-454-1
Merck Index: 13,03413
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay ≥ 98.0 %
Appearance Purple to dark purple or black powder
Specific absorptivity 1% / 1cm (at 605 nm) min. 1522
Relative absorption (A 605nm/at 445nm; Chloroform) min. 2.5
Sulphated ash max. 0.2%
Heavy metals (as Pb) max. 0.001%