Tlačiť
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
24718.290EA 101.17 EUR
24718.290 24718.365
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka, TECHNICAL
Celite® Hyflo® Super Cel, filtrační pomůcka
Diatomaceous silica for filtration.
Teplota varu: 2200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1710 °C
Hustota: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00132803
Číslo CAS: 68855-54-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test