Copper (II) ethylenediamine complex 1 mol/l (3 N) vodný roztok, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
24991.290EA
810.33
EUR
24991.290
Copper (II) ethylenediamine complex 1 mol/l (3 N) vodný roztok, TECHNICAL
Copper (II) ethylenediamine
Vzorec:
Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂ Mw: 217,76 g/mol Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00274628 Číslo CAS: 14552-35-3 OSN: 1761 ADR: 8 (6.1),II |
Výsledky špecifikačného testu
Density (20/4) | 1.096 - 1.100 |
Mol proportion (Ethylenediamine/Cu) | 1.96 - 2.04 |