Tlačiť
Deoxycholát sodný, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
27836.135EA 0 EUR
27836.135
Deoxycholát sodný, TECHNICAL
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
Mw: 414,56 g/mol
Teplota tavenia: 357…365 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064139
Číslo CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test