Tlačiť
Vanadylsulfát pentahydrát, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
28900.180EA 844.06 EUR
28900.180
Vanadylsulfát pentahydrát, TECHNICAL
Vanadylsulfát pentahydrát
Vzorec: VOSO₄·5H₂O
Mw: 253,08 g/mol
Hustota: 2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00149933
Číslo CAS: 12439-96-2
EINECS: 248-652-7
OSN: 2931
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identifikace splňuje test