Tlačiť
Kyselina fosforečná 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
310337.2500EA 69.95 EUR
310337.2500
Kyselina fosforečná 150 ml/l, AVS TITRINORM for TOC
Kyselina fosforečná
Vzorec: H₃PO₄
Mw: 98 g/mol
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011340
Číslo CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
OSN: 1805
ADR: 8,III