Tlačiť
Fenol ≥89.0%, Bioreagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
E357-500MLEA 248.17 EUR
E357-500ML
Fenol ≥89.0%, Bioreagent
Fenol
Manufactured from the purest crystalline phenol to ensure optimal quality.
Vzorec: C₆H₅OH
Mw: 94,11 g/mol
Teplota tavenia: 40°C-42°C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002143
Číslo CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
OSN: 2821
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Distilling Range ≥182.5 °C
Nonvolatile Residue ≥0.05%
Purity (%) 89.0