Tlačiť
Chlornan sodný (14% Cl₂) vodný roztok, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
90350.9025EA 0 EUR
90350.9025 90350.5000 90350.290
Chlornan sodný (14% Cl₂) vodný roztok, TECHNICAL
Chlornan sodný
Not being stabilized, this product normally loses strength during storage.
Vzorec: ClNaO
Mw: 74,44 g/mol
Teplota varu: 111 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30…–20 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
OSN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test