Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 6 mol/l (6 N)
Dodávateľ: Hach
Varování
HACH88449EA 50.87 EUR
HACH88449
Kyselina chlorovodíková 6 mol/l (6 N)
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,II