Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
5657.5000EA
82.41
EUR
5657.5000
5657.5001
Hydroxid sodný 3 mol/l (3 N) vodný roztok
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH Mw: 40 g/mol Teplota varu: 109 °C (1013 hPa) Hustota: ≤1,11 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003548 Číslo CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 OSN: 1824 ADR: 8,II |