Tlačiť
Lithium iodide hydrate 99%, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO208015000EA 364.75 EUR
ACRO208015000 ACRO208011000
Lithium iodide hydrate 99%, Extra Pure
Lithium iodide hydrate
Vzorec: ILi·xH₂O
Mw: 133,84 g/mol (anhy)
Teplota varu: 1171 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149769
Číslo CAS: 85017-80-7
EINECS: 233-822-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤30 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm