Tlačiť
Hľadali ste: Fosfinát sodný monohydrát
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (27898.297)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Opis: Fosfinát sodný monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Merná jednotka: 1 * 1 kg
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Fosfinát sodný monohydrát
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Fosfinát sodný monohydrát, (H₂O 12-17%) ≥97%
Katalógové číslo: (30410-50KG)
Dodávateľ: HONEYWELL CHEMICALS
Opis: Fosfinát sodný monohydrát ≥99%, puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Merná jednotka: 1 * 50 kg
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: Fosfinát sodný monohydrát 99-103% (by titrimetric analysis) p.a.
Katalógové číslo: (LACH30052CP0G1000)
Dodávateľ: LACH-NER S.R.O.
Opis: Fosfinát sodný monohydrát
Merná jednotka: 1 * 1.000 g
Katalógové číslo: (LACH30052AP0G1000)
Dodávateľ: LACH-NER S.R.O.
Opis: Fosfinát sodný monohydrát
Merná jednotka: 1 * 1.000 g
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom