Tlačiť
Fosfinát sodný monohydrát 99-103% (by titrimetric analysis) p.a.
Dodávateľ: Thermo Scientific
ACRO222790051EA 581.31 EUR
ACRO222790051 ACRO222790010 ACRO222791000 ACRO222792500
Fosfinát sodný monohydrát 99-103% (by titrimetric analysis) p.a.
Fosfinát sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₂·H₂O
Mw: 105,99 g/mol
Teplota tavenia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06252379
Číslo CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder or crystals
pH 6 to 8 (5 % in water at 20°C)
Titration 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm