(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
|
Nebezpečí
|
ICNA0215051325EA
51.37
EUR
ICNA0215051325
ICNA0215051310
ICNA0215051380
(1S)-(-)-Borneol, white crystalline powder
(1S)-(-)-Borneol
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Mw: 154,25 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00003759 Číslo CAS: 464-45-9 EINECS: 207-353-1 OSN: 1312 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01328 |