Tlačiť
(1S)-(-)-Borneol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL139114-500GEA 404.18 EUR
SIAL139114-500G SIAL139114-100G
(1S)-(-)-Borneol, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-Borneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Mw: 154,25 g/mol
Teplota varu: 203 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003759
Číslo CAS: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
OSN: 1312
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01328