Tlačiť
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
103433QEA 115.83 EUR
103433Q
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec: LaCl₃·7H₂O
Mw: 371,37 g/mol
Teplota varu: < 860 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149756
Číslo CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 0.1 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm