Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
103433QEA
115.83
EUR
103433Q
Chlorid lantanitý heptahydrát ≥98%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chlorid lantanitý heptahydrát
Vzorec:
LaCl₃·7H₂O Mw: 371,37 g/mol Teplota varu: < 860 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 96 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149756 Číslo CAS: 10025-84-0 EINECS: 233-237-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98 % |
Identification | Passes test |
Insolubility in water | Max. 0.1 % |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 2 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 1 ppm |