Tlačiť
Cerium tetrafluoride hydrate
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
38580.09EA 103.71 EUR
38580.09
Cerium tetrafluoride hydrate
Cerium tetrafluoride hydrate
Vzorec: CeF₄·H₂O
Mw: 234,12 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049422
Číslo CAS: 60627-09-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III