Tlačiť
Dimethylglyoxim ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
23474.150EA 135.77 EUR
23474.150
Dimethylglyoxim ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dimethylglyoxim
Vzorec: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Mw: 116,12 g/mol
Teplota varu: 53 °C (8 torr)
Teplota tavenia: 240…241 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002117
Číslo CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Melting point 238 - 242 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 0.05 %