Tlačiť
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
152813WEA 1074.63 EUR
152813W 152812V
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Kyselina 1-pentansulfanová sodná sůl
Vzorec: C₅H₁₁O₃SNa
Mw: 174,2 g/mol
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007541
Číslo CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/27/18570927.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Water ≤ 2,0 %
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,1
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,05
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,04
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,03
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) ≤ 0,01