Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Toluén-α-sulfonylfluorid
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"11"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   An irreversible serine protease inhibitor of trypsin, chymotrypsin, kallikrein, subtilisin, and thrombin. Also inhibits the cysteine protease papain.
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   An irreversible serine protease inhibitor of trypsin, chymotrypsin, kallikrein, subtilisin, and thrombin. Also inhibits the cysteine protease papain.
Dodávateľ:  Alfa Aesar
Popis:   Toluén-α-sulfonylfluorid ≥99%
Dodávateľ:  PanReac AppliChem
Popis:   Toluén-α-sulfonylfluorid
Dodávateľ:  Cayman Chemical
Popis:   Toluén-α-sulfonylfluorid
číslo v katalógu: (PIER36978)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   Toluén-α-sulfonylfluorid
UOM:  1 * 5 g
číslo v katalógu: (786-055)
Dodávateľ:  G-Biosciences
Popis:   Toluén-α-sulfonylfluorid
UOM:  1 * 5 g
Dodávateľ:  Acros Organics
Popis:   Toluén-α-sulfonylfluorid ≥99%
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 11
  1  2  Ďalej
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping