Tlačiť
Chloramin T trihydrát ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
22685.360EA 467.67 EUR
22685.360 22685.460 22685.265
Chloramin T trihydrát ≥98% (by iodometry), GPR RECTAPUR®
Chloramin T trihydrát
Vzorec: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Mw: 281,69 g/mol
Teplota tavenia: 167…170 °C
Hustota: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 192 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149066
Číslo CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
OSN: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02085
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm