  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Sulfid draselný
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (CSLO2354.1000)
Dodávateľ:  CAESAR & LORENTZ GMBH
Popis:   Sulfid draselný
UOM:  1 * 1 kg