Tlačiť
2-Acetylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW312606-100G-KEA 0 EUR
SIALW312606-100G-K SIALW312606-5KG-K SIALW312606-1KG-K
2-Acetylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Acetylpyrazine
Vzorec: C₆H₆N₂O
Mw: 122,13 g/mol
Teplota varu: 59 °C (33 mmHg)
Teplota tavenia: 79…80 °C
Číslo MDL: MFCD00006134
Číslo CAS: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5