Tlačiť
Vyšetřovací rukavice, nitril, Atlantis, Amadex®
Dodávateľ: MEGINE INDUSTRIES
Amadex® Atlantis
112-6057EA 23.34 EUR
112-6057 112-6058 112-6059 112-6060
Vyšetřovací rukavice, nitril, Atlantis, Amadex®
Rukavice
Nitrilové vyšetřovací rukavice Atlantis jsou nepudrované, chlorinované, nesterilní.
  • Na obě ruce, s texturou na prstech, rolované manžety
  • 100% syntetický nitrilový
  • Žádný přidaný práškový lubrikant
  • Limit AQL 1,5
  • Skladovatelnost 5 let od data výroby
Použití: neinvazivní lékařská vyšetření, stomatologie, klinické a laboratorní aplikace.
Certifikácie: V souladu s ASTM D6319, EN455, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2019 a EN ISO 374-5:2016.
Balenie: 100 kusů v krabici.