Nádrže z nerezové oceli jsou určeny pro aplikace s LN₂ a argonem. Mohou být trvale připojeny k skladovacím nádržím řady AF nebo je lze použít jako nádrže ke skladování LN₂ pro plnění menších nádob. Díky zařízení na zvýšení tlaku lze kdykoliv čerpat požadované množství LN₂.
Všechny modely mají manometr, bezpečnostní ventil, plnicí a vypouštěcí ventil (se standardní přípojkou pro ohebné hadice) a větrací ventil. Plovoucí indikátor hladiny, který je v základní verzi CryoCyl-120 a -230 (nelze pro CryoCyl-60), může být nahrazen indikátorem s digitálním displejem (možno i pro CryoCyl-60).
Informácie o príslušenstve: Místo standardního plovoucího indikátoru lze na nádrž instalovat volitelný měřič hladiny s displejem. Tento měřič poskytuje přesné a spolehlivé údaje o množství LN₂ v nádrži.