Tlačiť
VWR® Advanced, Míchačky magnetické s ohřevem
Dodávateľ: VWR
VWR®
444-0605EA 760.93 EUR
444-0609 444-0606 444-0605 444-0608 444-0607 444-0602 444-0601 444-0604 444-0603 444-0598 VWRU97042-684 444-0597 VWRU97042-642 444-0600 444-0610 444-0599 444-0594 444-0593 444-0596 444-0595
VWR® Advanced, Míchačky magnetické s ohřevem
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
Magnetické míchačky s ohřevem řady VWR® Advanced poskytují přesné a reprodukovatelné výsledky. Jednotky jsou řízené mikroprocesorem a jsou vybaveny snadno čitelným LED displejem s nastavenými hodnotami teploty. Ovládací panel je vybaven otočnými knoflíky, s nimiž lze nastavit požadované hodnoty, otočný knoflík pro nastavení otáček má stupnici s dělením ot./min. V zadní části krytu zařízení je integrovaný držák se zámkem pro stativ se svorkami.
  • výborná rovnoměrnost rozložení teploty a konstantní míchání při všech rychlostech
  • řízení mikroprocesorem s vestavěnou pamětí umožňuje vyvolání naposledy nastavených hodnot teploty (i v případě, že byla jednotka vypnutá)
  • chemicky odolný kryt zařízení, který se během provozu neohřívá
  • LED displej pro zobrazení teploty
  • možnost výběru z modelů s keramickou nebo hliníkovou vyhřívací deskou
Nízký profil zařízení umožňuje použití v digestoři. Kryt odolný proti polití odvádí rozlitou kapalinu pryč od vnitřních součástí zařízení. Zařízení je vybaveno řadou bezpečnostních prvků, mezi něž patří například i varovná kontrolka „hot“, která se rozsvítí při ohřevu topné desky a zůstane rozsvícená, dokud teplota neklesne na bezpečnou teplotu. V případě, že se vypne nebo porouchá míchací motor, jednotka automaticky vypne ohřev plotýnky. Pokročilá elektronika ovládá jak míchání, tak ohřev a zajišťuje rychlý a efektivní ohřev vzorků. Měření teploty je přesnější díky použití odporového teploměru (RTD). Funkce pomalého náběhu pozvolna zvedá otáčky motoru, což zvyšuje bezpečnost a zlepšuje funkci míchání, zabraňuje vystříknutí, zlepšuje regulaci míchací tyčinky a umožňuje výbornou regulaci v oblasti nízkých otáček. Keramické desky jsou vybaveny chemicky odolnou a reflexní bílou povrchovou vrstvou, která se snadno čistí. Hliníkové desky nepraskají ani se neštípají a poskytují ještě rovnoměrnější ohřev.
Informace o dodávce: společně s magnetickou míchací tyčinkou potaženou teflonem. Je možné objednat volitelnou soupravu se stativem. Souprava zahrnuje stativ z nerezové oceli 457 mm dlouhý, držák teplotního čidla, křížovou svorku a konektor.
Pozor: * pod 100 °C ±2 °C pro vzorky, kterým to povoluje prostředí a podmínky