  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Clipboards
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/42/18945042.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (811-0123)
Dodávateľ:  Texwipe
Popis:   The polypropylene cleanroom clipboard is the ideal portable writing surface for use in critical environments. The rugged clipboard is constructed from...
UOM:  1 * 12 items