Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Magnets
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/95/18989495.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Zobraziť zoznam Jednoduché zobrazenie (nový vzhľad)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (BOHLG876-14)
Dodávateľ:  Bohlender
Popis:   Made of PTFE, the magnet can be adjusted in height by means of the integrated screw. The strong magnet provides good power transmission. Suitable for ...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (620-1519)
Dodávateľ:  AMARELL, ARNO
Popis:   Magnet for maximum/minimum thermometers, with index.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (818-3575)
Dodávateľ:  DURABLE
Popis:   Self-adhesive and cutable magnetic strip.
UOM:  1 * 5 m
Dodávateľ:  OZ BIOSCIENCES
Popis:   Optimised magnetic plates with tailored properties especially designed for Magnetofection™.
Dodávateľ:  OZ BIOSCIENCES
Popis:   These magnetic sets have been developped for efficient in vivo transfection or transduction with in vivo Magnetofection technology.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 5  z 5