Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Papers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/30/18989630.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Na upresnenie svojho vyhľadávania si vyberte z možností uvedených nižšie. Je možné vybrať a kombinovať viaceré možnosti z ktorejkoľvek rozbaľovacej ponuky. Pre aktualizáciu výsledkov kliknite na tlačidlo OK.
SearchResultCount:"16"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Notebook paper.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Formulated with coated paper, without magnesium silicate, the b'paper 80 g or 92 g is cut, cleaned and packed in a Class 100 (ISO 5) cleanroom.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Cleanroom paper is designed for use in cleanroom environments where the prevention of chemical and particle contamination is critical.
číslo v katalógu: (HPLC11650542)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Printer
UOM:  1 * 10 items
číslo v katalógu: (18-1001-44)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Life Sciences
Popis:   Chart paper, white, 1 roll of 25 m
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (NALG6304-9811)
Dodávateľ:  Thermo Scientific
Popis:   These polyolefin sheets roll or fold without cracking and stay flexible at cold temperatures. They won't rip, stretch or shrink. They can be punched f...
UOM:  1 * 50 items
Dodávateľ:  Texwipe
Popis:   Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
číslo v katalógu: (TEXWTX5800)
Dodávateľ:  Texwipe
Popis:   TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM:  1 * 500 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 16
  1  2  Ďalej