Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Kategória produktov
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Pens
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/37/18989637.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"43"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  CEM
Popis:   Crucible marking pen, high temperature
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   These versatile lab markers are designed to write on wet or dry surfaces and are suitable for industrial, biomedical and educational laboratories.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Perfect for slides, sample bags and glassware.
číslo v katalógu: (631-1136)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   The ultra-fine tip of this permanent marker and the contrasting black colour allow clearly legible writing. Writes on glass, plastic and paper.
UOM:  1 * 12 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Technical pen, 0,4 mm, VWR®, Black
Dodávateľ:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   These labelling pens use a quick drying ink.
číslo v katalógu: (SIMPM495-12)
Dodávateľ:  Simport Scientific
Popis:   This pen is specially suited to be used on anterior surfaces and sides of histology cassettes.
UOM:  1 * 10 items
číslo v katalógu: (BOCH12601)
Dodávateľ:  BOCHEM
Popis:   The engraving device is used for permanent labeling of lab equipment.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 43
  1  2  3  4  5  6  Ďalej