Tlačiť
VWR®, Speciální filtrační tipy
Dodávateľ: Avantor
613-0996EA 130.24 EUR
VWRI613-0996
VWR®, Speciální filtrační tipy
PP, sterilní.
  • Sterilizováno gama zářením
  • Certifikované bez obsahu RNázy, DNázy, DNA a pyrogenů