Tlačiť
Automatický výrobník ledu
Dodávateľ: Liebherr
LIEBGB903AHCX LIEBGB903WHCX LIEBGB902WHCX 474-0138 LIEBGB1540AHCX LIEBGB601WHCX 471-1227 LIEBGB1540WHCX LIEBGB1555WHCX LIEBGB1555AHCX 471-1196
Automatický výrobník ledu
Výrobníky ledu
Kompaktní granulovací výrobník ledu pro použití v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Provedení nerezová ocel ¹⁸/₈.
  • neomezený šroubovací systém
  • automatické zastavení, když je nádrž plná
  • integrovaný koš plně izolovaný s rychlootevíracími dveřmi
Chlazení vzduchem (chlazení vodou na vyžádání)