Tlačiť
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
88253.120EA 108.96 EUR
88253.120
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO
Číslo MDL: MFCD00001611
Číslo CAS: 101-38-2
OSN: 3224
ADR: 4.1,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay ≥ 98 %
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder Passes test
Melting point 65 - 68 °C
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) ≥ 800