Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Compressed Air Stations
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (PEAK42-1030EU)
Dodávateľ:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Popis:   TOC gas generators produce up to 1500 ml/min of carrier/combustion gas from in house compressed air supply. They are recommended for NPOC (Non-purgeab...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (564-3002)
Dodávateľ:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Popis:   The Precision air compressor is designed specifically to provide a dedicated, fully integrated compressed air source for Precision Nitrogen and Precis...
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (PEAK65-0003)
Dodávateľ:  PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS LT
Popis:   This air compressor generator has been designed to support the Solaris nitrogen generator for ELSD in laboratories without an external supply of high ...
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 3  z 3